Print…
4'-Brom-3'-methyloacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4'-Bromo-3'-methoxyacetophenone
OR53079-1G OR53079-250MG
APOSOR53079-1GEA 87 EUR
APOSOR53079-1G APOSOR53079-250MG
4'-Brom-3'-methyloacetophenone
4'-Brom-3'-methyloacetophenone
Fórmula: C₉H₉BrO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17169058
Número CAS: 50870-44-5