Print…
4-Amino-N,N-dimetilanilina 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N,N-Dimetilbenzeno-1,4-diamina, N,N-Dimetilbenzeno-p-diamina
OR5307-250G OR5307-50G
APOSOR5307-250GEA 325 EUR
APOSOR5307-250G APOSOR5307-50G
4-Amino-N,N-dimetilanilina 96%
4-Amino-N,N-dimetilanilina
Redox indicator.
Fórmula: C₈H₁₂N₂
Peso Molecular: 136.2 g/mol
Ponto de ebulição: 262 °C
Ponto de Fusão: 34…38 °C
Ponto de Inflamação: 130 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007860
Número CAS: 99-98-9
EINECS: 202-807-5
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,33280