Print…
Methyl benzenesulphonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5306-100G OR5306-1KG OR5306-500G
APOSOR5306-100GEA 26.1 EUR
APOSOR5306-100G APOSOR5306-1KG APOSOR5306-500G
Methyl benzenesulphonate 98%
Methyl benzenesulphonate
Fórmula: C₇H₈O₃S
Peso Molecular: 172.2 g/mol
Ponto de ebulição: 147…150 °C/13mmHg
Ponto de Fusão: –4 °C
Densidade: 1.269 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014737
Número CAS: 80-18-2
EINECS: 201-256-8
UN: 3265
ADR: 8 III