Print…
2-Amino-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-2-(p-tolyl)acetic acid, H-DL-4-Me-Gly-OH
OR53059-1G OR53059-5G
APOSOR53059-1GEA 72.5 EUR
APOSOR53059-1G APOSOR53059-5G
2-Amino-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
2-Amino-2-(4-methylphenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00665357
Número CAS: 13227-01-5