Print…
Metilo 3-Hidroxibenzoato 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-Hydroxybenzoate, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester
OR5305-1KG OR5305-250G OR5305-500G
APOSOR5305-1KGEA 290 EUR
APOSOR5305-1KG APOSOR5305-250G APOSOR5305-500G
Metilo 3-Hidroxibenzoato 99%
Metilo 3-Hidroxibenzoato
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 280…281 °C/708mmHg
Ponto de Fusão: 70…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002295
Número CAS: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5