Print…
Malonamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5304-100G OR5304-500G
APOSOR5304-100GEA 62.5 EUR
APOSOR5304-100G APOSOR5304-500G
Malonamide 98%
Malonamide
Reagent for fluorimetric determination of reducing carbohydrates: Anal. Chim. Acta, 108, 421 (1979).
Fórmula: C₃H₆N₂O₂
Peso Molecular: 102.09 g/mol
Ponto de ebulição: 461
Ponto de Fusão: 172…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008034
Número CAS: 108-13-4
EINECS: 203-553-8