Print…
1-Iodopentane 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Pentyl iodide
OR53033-100G OR53033-500G
APOSOR53033-100GEA 120 EUR
APOSOR53033-100G APOSOR53033-500G
1-Iodopentane 98%
1-Iodopentane
Fórmula: C₅H₁₁I
Ponto de ebulição: 154…156 °C
Ponto de Fusão: –86 °C
Densidade: 1,515 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001100
Número CAS: 628-17-1
EINECS: 211-030-0
UN: 1993
ADR: 3,III