Print…
Ethyl cyclopropanecarboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5300-25G OR5300-100G OR5300-500G
APOSOR5300-25GEA 0 EUR
APOSOR5300-25G APOSOR5300-100G APOSOR5300-500G
Ethyl cyclopropanecarboxylate 98%
Ethyl cyclopropanecarboxylate
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 133…134 °C
Densidade: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001282
Número CAS: 4606-07-9
EINECS: 225-010-4
UN: 3272
ADR: 3,II