Print…
4,6-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52981-10G OR52981-1G OR52981-5G
APOSOR52981-10GEA 290 EUR
APOSOR52981-10G APOSOR52981-1G APOSOR52981-5G
4,6-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
4,6-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
Fórmula: C₈H₁₀N₄
Peso Molecular: 162.2 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00124667
Número CAS: 41601-44-9