Print…
Cloreto de dicloroacetilo 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5297-100G OR5297-500G
APOSOR5297-100GEA 24.8 EUR
APOSOR5297-100G APOSOR5297-500G
Cloreto de dicloroacetilo 97%
Cloreto de dicloroacetilo
Fórmula: C₂HCl₃O
Ponto de ebulição: 107…108 °C
Densidade: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000840
Número CAS: 79-36-7
EINECS: 201-199-9
UN: 1765
ADR: 8,II