Print…
2-Acetoxyisobutyroyl bromide 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Acetoxy-2-methylpropionyl bromide
OR52938-100G OR52938-25G OR52938-5G
APOSOR52938-100GEA 353 EUR
APOSOR52938-100G APOSOR52938-25G APOSOR52938-5G
2-Acetoxyisobutyroyl bromide 96%
2-Acetoxyisobutyroyl bromide
Fórmula: C₆H₉BrO₃
Peso Molecular: 209.05 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040923
Número CAS: 40635-67-4