Print…
Methyl-2-methylquinoline-6-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 2-methylquinoline-6-carboxylate
OR52927-25G OR52927-5G
APOSOR52927-25GEA 313 EUR
APOSOR52927-25G APOSOR52927-5G
Methyl-2-methylquinoline-6-carboxylate 98%
Methyl-2-methylquinoline-6-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02690144
Número CAS: 108166-01-4