Print…
Methyl-4-bromo-2-nitrobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 4-bromo-2-nitrobenzoate, 4-Bromobenzoic acid methyl ester
OR52909-100G OR52909-25G
APOSOR52909-100GEA 307 EUR
APOSOR52909-100G APOSOR52909-25G
Methyl-4-bromo-2-nitrobenzoate 98%
Methyl-4-bromo-2-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrNO₄
Peso Molecular: 260.04 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10699645
Número CAS: 158580-57-5