Print…
Methyl-3-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 3-bromo-5-nitrobenzoate
OR5288-1G OR5288-5G
APOSOR5288-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5288-1G APOSOR5288-5G
Methyl-3-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-bromo-5-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrNO₄
Peso Molecular: 260.04 g/mol
Ponto de Fusão: 71…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258759
Número CAS: 6307-87-5