Print…
D-(+)-Glucosamine hydrochloride 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5282-1KG OR5282-250G OR5282-5KG
APOSOR5282-1KGEA 0 EUR
APOSOR5282-1KG APOSOR5282-250G APOSOR5282-5KG
D-(+)-Glucosamine hydrochloride 98+%
D-(+)-Glucosamine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₃NO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00135831
Número CAS: 66-84-2
EINECS: 200-638-1