Print…
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-γ-butyrolactone, (±)-2-Bromobutan-4-olide, 2-Bromo-4-butanolide, (±)-2-Bromo-4-hydroxybutanoic acid lactone, (±)-2-Bromo-4-butanolide
OR5280-100G OR5280-500G
APOSOR5280-100GEA 69.8 EUR
APOSOR5280-100G APOSOR5280-500G
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone 95+%
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone
Fórmula: C₄H₅BrO₂
Ponto de ebulição: 138 °C/6mmHg
Densidade: 1,786 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005387
Número CAS: 5061-21-2