Print…
1-Phenylethyl mercaptan 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR52781-10G OR52781-1G
APOSOR52781-10GEA 292 EUR
APOSOR52781-10G APOSOR52781-1G
1-Phenylethyl mercaptan 98%
1-Phenylethyl mercaptan
Fórmula: C₈H₁₀S
Peso Molecular: 138.23 g/mol
Ponto de ebulição: 83…84 °C
Ponto de Fusão: 58…59 °C
Densidade: 1.021 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00053515
Número CAS: 6263-65-6