Print…
4-Piperidin-1-ylpyridin-2-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR52771-1G OR52771-250MG
APOSOR52771-1GEA 899 EUR
APOSOR52771-1G APOSOR52771-250MG
4-Piperidin-1-ylpyridin-2-amine 95%
4-Piperidin-1-ylpyridin-2-amine
Fórmula: C₁₀H₁₅N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01646275
Número CAS: 52311-35-0