Print…
1-(4-Aminophenyl)piperazine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Piperazin-1-ylaniline
OR52766-1G OR52766-5G
APOSOR52766-1GEA 60.9 EUR
APOSOR52766-1G APOSOR52766-5G
1-(4-Aminophenyl)piperazine 96%
1-(4-Aminophenyl)piperazine
Fórmula: C₁₀H₁₅N₃
Peso Molecular: 177.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01365906
Número CAS: 67455-41-8