Print…
4-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(4-Bromopyridin-2-yl)morpholine, 4-(4-Bromo-2-pyridyl)morpholine
OR52762-1G OR52762-250MG OR52762-5G
APOSOR52762-1GEA 249 EUR
APOSOR52762-1G APOSOR52762-250MG APOSOR52762-5G
4-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine 98%
4-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine
Fórmula: C₉H₁₁BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13195616
Número CAS: 1040377-12-5