Print…
4-Bromo-2-piperazinopyridine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(4-Bromo-2-pyridyl)piperazine
OR52759-1G OR52759-5G
APOSOR52759-1GEA 219 EUR
APOSOR52759-1G APOSOR52759-5G
4-Bromo-2-piperazinopyridine 96%
4-Bromo-2-piperazinopyridine
Fórmula: C₉H₁₂BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16618975
Número CAS: 1201643-59-5