Print…
1-(3-Bromophenyl)piperidine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR52751-1G OR52751-5G
APOSOR52751-1GEA 42.2 EUR
APOSOR52751-1G APOSOR52751-5G
1-(3-Bromophenyl)piperidine 96%
1-(3-Bromophenyl)piperidine
Fórmula: C₁₁H₁₄BrN
Peso Molecular: 240.1396 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04108532
Número CAS: 84964-24-9