Print…
1-(2-Bromophenyl)piperidine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR52750-25G OR52750-5G
APOSOR52750-25GEA 324 EUR
APOSOR52750-25G APOSOR52750-5G
1-(2-Bromophenyl)piperidine 96%
1-(2-Bromophenyl)piperidine
Fórmula: C₁₁H₁₄BrN
Peso Molecular: 240.1396 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04112586
Número CAS: 156808-79-6