Print…
trans-10-Hydroxy-2-decenoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52746-1G OR52746-5G
APOSOR52746-1GEA 0 EUR
APOSOR52746-1G APOSOR52746-5G
trans-10-Hydroxy-2-decenoic acid 98%
trans-10-Hydroxy-2-decenoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₈O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00204506
Número CAS: 14113-05-4