Print…
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52744-1G OR52744-250MG
APOSOR52744-1GEA 0 EUR
APOSOR52744-1G APOSOR52744-250MG
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 97%
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13189494
Número CAS: 1060812-84-1