Print…
2-Hydroxy-3-nitro-6-picoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 6-Methyl-3-nitro-2(1H)-pyridinone, 2-Hydroxy-6-methyl-3-nitropyridine, 6-Hydroxy-5-nitro-2-picoline, 6-Methyl-3-nitropyridin-2-ol, 6-Methyl-3-nitro-2-pyridone, 2-Methyl-5-nitro-6-pyridone, 6-Hydroxy-2-methyl-5-nitropyridine
OR5270-100G OR5270-25G OR5270-5G
APOSOR5270-100GEA 246 EUR
APOSOR5270-100G APOSOR5270-25G APOSOR5270-5G
2-Hydroxy-3-nitro-6-picoline
2-Hydroxy-3-nitro-6-picoline
Fórmula: C₆H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 222…226 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03001414
Número CAS: 39745-39-6