Print…
6-Bromo-4-chloroquinazoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52695-25G OR52695-5G
APOSOR52695-25GEA 127 EUR
APOSOR52695-25G APOSOR52695-5G
6-Bromo-4-chloroquinazoline
6-Bromo-4-chloroquinazoline
Fórmula: C₈H₄BrClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862191
Número CAS: 38267-96-8