Print…
4-Chlorophenoxyacetyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR52691-100G OR52691-25G OR52691-500G
APOSOR52691-100GEA 248 EUR
APOSOR52691-100G APOSOR52691-25G APOSOR52691-500G
4-Chlorophenoxyacetyl chloride
4-Chlorophenoxyacetyl chloride
Fórmula: C₈H₆Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 165 °C/20mmHg
Ponto de Fusão: 18 °C
Densidade: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000727
Número CAS: 4122-68-3
UN: 3261
ADR: 8,III