Print…
H-Deg-OH
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52678-1G OR52678-5G
APOSOR52678-1GEA 82.8 EUR
APOSOR52678-1G APOSOR52678-5G
H-Deg-OH
H-Deg-OH
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01737173
Número CAS: 2566-29-2