Print…
(S)-(-)-α-Ethylbenzylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (S)-(-)-1-Phenylpropylamine
OR52676-25G OR52676-5G
APOSOR52676-25GEA 379 EUR
APOSOR52676-25G APOSOR52676-5G
(S)-(-)-α-Ethylbenzylamine
(S)-(-)-α-Ethylbenzylamine
Fórmula: C₉H₁₃N
Ponto de ebulição: 205 °C
Ponto de Fusão: –69 °C
Densidade: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082356
Número CAS: 3789-59-1
UN: 2735
ADR: 8,II