Print…
Isovaleronitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Isobutyl Cyanide
OR52674-100ML OR52674-25ML OR52674-500ML
APOSOR52674-100MLEA 306 EUR
APOSOR52674-100ML APOSOR52674-25ML APOSOR52674-500ML
Isovaleronitrile
Isovaleronitrile
Fórmula: C₅H₉N
Peso Molecular: 83.13 g/mol
Ponto de ebulição: 128…130 °C
Ponto de Fusão: –101 °C
Densidade: 0.795 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001944
Número CAS: 625-28-5
EINECS: 210-884-1
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III