Print…
Trimesic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
OR52672-100G OR52672-500G
APOSOR52672-100GEA 68.3 EUR
APOSOR52672-100G APOSOR52672-500G
Trimesic acid 95%
Trimesic acid
Fórmula: C₉H₆O₆
Ponto de Fusão: 374…376 °C
Ponto de Inflamação: 328 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002517
Número CAS: 554-95-0
EINECS: 209-077-7