Print…
Dibenzofurano
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Dibenzo[b,d]furan
OR5267-100G OR5267-25G OR5267-50G
APOSOR5267-100GEA 43.5 EUR
APOSOR5267-100G APOSOR5267-25G APOSOR5267-50G
Dibenzofurano
Dibenzofurano
Fórmula: C₁₂H₈O
Ponto de ebulição: 287…289 °C
Ponto de Fusão: 80…82 °C
Densidade: 1,089 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004968
Número CAS: 132-64-9
EINECS: 205-071-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III