Print…
Etilefrine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Ethylamino-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol Hydrochloride
OR52664-25G OR52664-5G
APOSOR52664-25GEA 618 EUR
APOSOR52664-25G APOSOR52664-5G
Etilefrine hydrochloride
Etilefrine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₅NO₂
Peso Molecular: 217.69 g/mol
Ponto de Fusão: 122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060167
Número CAS: 943-17-9
EINECS: 213-398-8