Print…
(3-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52662-1G OR52662-5G
APOSOR52662-1GEA 304 EUR
APOSOR52662-1G APOSOR52662-5G
(3-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
(3-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
Fórmula: C₁₁H₁₄N₂O
Ponto de Fusão: 237…239 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09045578
Número CAS: 160647-74-5