Print…
3-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52661-1G OR52661-5G
APOSOR52661-1GEA 152 EUR
APOSOR52661-1G APOSOR52661-5G
3-Amino-N-cyclohexylbenzamide
3-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Fórmula: C₁₃H₁₈N₂O
Ponto de Fusão: 146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08721753
Número CAS: 77201-15-1