Print…
3-Amino-N-isopropylbenzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52660-1G OR52660-5G
APOSOR52660-1GEA 78.3 EUR
APOSOR52660-1G APOSOR52660-5G
3-Amino-N-isopropylbenzamide
3-Amino-N-isopropylbenzamide
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09045316
Número CAS: 81882-62-4
EINECS: 279-842-8