Print…
(-)-Diisopropyl-L-malate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52619-25G OR52619-5G
APOSOR52619-25GEA 574 EUR
APOSOR52619-25G APOSOR52619-5G
(-)-Diisopropyl-L-malate
(-)-Diisopropyl-L-malate
Fórmula: C₁₀H₁₈O₅
Ponto de ebulição: 236 °C
Densidade: 1,055 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00274300
Número CAS: 83541-68-8