Print…
Fmoc-N-Me-Ile-OH 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52601-25G OR52601-5G
APOSOR52601-25GEA 0 EUR
APOSOR52601-25G APOSOR52601-5G
Fmoc-N-Me-Ile-OH 97%
Fmoc-N-Me-Ile-OH
Fórmula: C₂₂H₂₅NO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00153389
Número CAS: 138775-22-1