Print…
trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Fmoc-4-trans-(tert-butoxy)-L-proline, Fmoc-Hyp(tBu)-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-trans-(tert-butoxy)-L-proline, (2S,4R)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-4-(tert-butoxy)pyrrolidine-2-carboxylic acid
OR52599-1G OR52599-5G
APOSOR52599-1GEA 21.9 EUR
APOSOR52599-1G APOSOR52599-5G
trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline 95%
trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline
Fórmula: C₂₄H₂₇NO₅
Ponto de Fusão: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00151930
Número CAS: 122996-47-8