Print…
1,1'-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene
Fornecedor: Apollo Scientific
OR52590-100MG OR52590-1G
APOSOR52590-100MGEA 118 EUR
APOSOR52590-100MG APOSOR52590-1G
1,1'-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene
1,1'-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene
Fórmula: C₃₄H₅₂FeP₂
Ponto de Fusão: 138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09038820
Número CAS: 146960-90-9