Print…
(R)-3-Iodo-tetrahydrofuran
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-3-Iodotetrahydrofuran
OR52586-1G OR52586-250MG
APOSOR52586-1GEA 121 EUR
APOSOR52586-1G APOSOR52586-250MG
(R)-3-Iodo-tetrahydrofuran
(R)-3-Iodo-tetrahydrofuran
Fórmula: C₄H₇IO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17015957
Número CAS: 873063-62-8