Print…
1-Chlorohexane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52582-250G OR52582-50G
APOSOR52582-250GEA 183 EUR
APOSOR52582-250G APOSOR52582-50G
1-Chlorohexane
1-Chlorohexane
Fórmula: C₆H₁₃Cl
Ponto de ebulição: 133…134 °C
Ponto de Fusão: –94 °C
Densidade: 0,879 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 27 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001018
Número CAS: 544-10-5
EINECS: 208-859-5
UN: 1993
ADR: 3,III