Print…
2-Amino-3-methylpyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Methyl-2-pyridylamine, 3-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-3-picoline
OR5258-100G OR5258-25G OR5258-500G
APOSOR5258-100GEA 31.9 EUR
APOSOR5258-100G APOSOR5258-25G APOSOR5258-500G
2-Amino-3-methylpyridine 97%
2-Amino-3-methylpyridine
Fórmula: C₆H₈N₂
Peso Molecular: 108.14 g/mol
Ponto de ebulição: 221…222 °C
Ponto de Fusão: 29…32 °C
Densidade: 1.073 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006320
Número CAS: 1603-40-3
EINECS: 216-501-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III