Print…
L(+)-Lisina monohidratada 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: L-(+)-Lysine, Hydrate, (S)-(+)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrate, (S)-(+)-Lysine monohydrate, L-Lysine hydrate, (S)-(+)-2,6-Diaminocaproic acid monohydrate, H-Lys-OH monohydrate, K monohydrate, H-Lys-OH·H₂O, Lys monohydrate
OR52570-100G OR52570-500G OR52570-5G OR52570-1KG
APOSOR52570-100GEA 72.5 EUR
APOSOR52570-100G APOSOR52570-500G APOSOR52570-5G APOSOR52570-1KG
L(+)-Lisina monohidratada 98%
L(+)-Lysine monohydrate
Fórmula: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O
Ponto de Fusão: 212…214 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151035
Número CAS: 39665-12-8