Print…
2,5-Dicloroanilina 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5255-1KG OR5255-250G OR5255-5KG
APOSOR5255-1KGEA 24.8 EUR
APOSOR5255-1KG APOSOR5255-250G APOSOR5255-5KG
2,5-Dicloroanilina 99%
2,5-Dicloroanilina
Fórmula: C₆H₅Cl₂N
Ponto de ebulição: 244…251 °C
Ponto de Fusão: 47…50 °C
Densidade: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 139 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007667
Número CAS: 95-82-9
EINECS: 202-455-2
UN: 3442
ADR: 6.1,II