Print…
2-Cyanoethyl acrylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Acrylic Acid 2-Cyanoethyl Ester, 3-Acryloyloxypropionitrile
OR52542-25G OR52542-5G
APOSOR52542-25GEA 288 EUR
APOSOR52542-25G APOSOR52542-5G
2-Cyanoethyl acrylate
2-Cyanoethyl acrylate
Fórmula: C₆H₇NO₂
Peso Molecular: 125.13 g/mol
Ponto de ebulição: 180 °C/2mmHg
Densidade: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013823
Número CAS: 106-71-8
EINECS: 203-426-7
UN: 3276
ADR: 6.1 III