Print…
3,5-Dihydroxytoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5254-100G OR5254-25G OR5254-500G
APOSOR5254-100GEA 186 EUR
APOSOR5254-100G APOSOR5254-25G APOSOR5254-500G
3,5-Dihydroxytoluene
3,5-Dihydroxytoluene
Fórmula: C₇H₈O₂
Ponto de ebulição: 287…290 °C
Ponto de Fusão: 106…112 °C
Densidade: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 159 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002291
Número CAS: 504-15-4
EINECS: 207-984-2