Print…
(1S,2S)-(+)-1-Amino-2-indanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52536-1G OR52536-5G
APOSOR52536-1GEA 37.3 EUR
APOSOR52536-1G APOSOR52536-5G
(1S,2S)-(+)-1-Amino-2-indanol
(1S,2S)-(+)-1-Amino-2-indanol
Fórmula: C₉H₁₁NO
Ponto de Fusão: 142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08275383
Número CAS: 163061-74-3