Print…
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52526-25G OR52526-5G
APOSOR52526-25GEA 0 EUR
APOSOR52526-25G APOSOR52526-5G
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Fórmula: C₂₃H₂₅NO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00273480
Número CAS: 167690-53-1